Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2, 4, 6-Tri(Dimethylaminomethyl)Phenol |
| CAS | 90-72-2 |
| Molekylformel | C15H27N3O |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,4,6-tris dimethylaminomethyl phenol, sumicure d, 2,4,6-tris dimethylamino methyl phenol, dmf 3, actiron nx 3, ancamine k 54, capcure eh 30, epilink 230, araldite dy 061 |
| InChI-nyckel | AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CN(C)CC1=CC(=C(C(=C1)CN(C)C)O)CN(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tris[(dimetylamino)metyl]fenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.401 |
| PubChem CID | 7026 |
| Visa mer |