Läs mer
2,4,6-Tri-tert-butylaniline, 95%
Produktkod. 11314584
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314584 5 g 5g
11304584 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01362.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 961-38-6 | C18H31N | 261.453 g/mol
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobensen (bulky amin) används vid syntes av monomert iminofosforan
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-Tri-tert-butylnitrobensen (bulky amin) används vid syntes av monomert iminofosforan
. Löslighet
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 961-38-6
Molekylformel C18H31N
Molekylvikt (g/mol) 261.453
MDL-nummer MFCD00011645
InChI-nyckel REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tri-tert-butylaniline, 2,4,6-tri-t-butylaniline, 2,4,6-tri tert-butyl aniline, aniline, tri-tert-butyl, 2,4,6-tri-tert-butylphenylamine, 2,4,6-tritert-butylphenylamine, benzenamine, 2,4,6-tris 1,1-dimethylethyl, aniline, 2,4,6-tri-tert-butyl, 2,4,6-tris tert-butyl phenylamine, pubchem16758
PubChem CID 70402
IUPAC-namn 2,4,6-tritert-butylanilin
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)N)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Smältpunkt 144°C to 147°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2272612
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 261.46
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.