Läs mer
2,4,6-Tri-tert-butylfenol, TRC
Produktkod. 30137873
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137873 10 g
18061550 5 g
18080240 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT07773510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 732-26-3
Molekylformel C18 H30 O
Molekylvikt (g/mol) 262.43
Synonym Phenol, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4,6-Tri-t-butylphenol, 2,4,6-Tri-tert-butyl-1-hydroxybenzene, 2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol, 2,4,6-Tritert-butylphenol, Alkofen B, Antioxidant 333, Antioxidant Q 46, NSC 14459, P 23, P 23 (phenol), TM 02, Tri-tert-butylphenol, Voidox
IUPAC-namn 2,4,6-tritert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
Formel vikt 262.2297
Procent renhet >95%