missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine |
| CAS | 67490-21-5 |
| Molekylformel | C16H28N2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N2/c1-14(2,3)11-10-12(15(4,5)6)18-13(17-11)16(7,8)9/h10H,1-9H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(nc(n1)C(C)(C)C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tritert-butylpyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.41 |
| Formel vikt | 248.2252 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?