Läs mer
2,4,6-Triacetylphloroglucinol, TRC
Produktkod. 30456838
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30456838 1 g
1 options
Produktkod. 30456838 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7670121G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triacetylphloroglucinol
CAS 2161-87-7
Molekylformel C12 H12 O6
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3
LEDER CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC-namn 1-(3,5-diacetyl-2,4,6-trihydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 252.22
Formel vikt 252.0634