Läs mer
2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin, TRC
Product Code. 30455511
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Unit Size:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
30455511 500 mg -
30449179 2.5 g 2.5g
30455211 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30455511 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT767158500MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-37-1
Molekylformel C12H15N3O3
Molekylvikt (g/mol) 249.27
IUPAC-namn 2,4,6-tris(prop-2-enoxy)-1,3,5-triazin
LEDER C=CCOc1nc(OCC=C)nc(OCC=C)n1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O3/c1-4-7-16-10-13-11(17-8-5-2)15-12(14-10)18-9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Formel vikt 249.1113