Läs mer
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 354°C (Decomposition) |
| Densitet | 1.57 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | >354°C/1013 hPa (Sublimed) |
| MDL-nummer | MFCD00006055 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine |