Läs mer
2,4,6-Triaminopyrimidine, 97%
Produktkod. 10189831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10189831 5 g Glass Bottle 5g
10713901 25 g Plastflaska 25g
10143140 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10189831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139250050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1004-38-2 | C4H7N5 | 125.135 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1004-38-2
MDL-nummer MFCD00006100
InChI-nyckel JTTIOYHBNXDJOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triaminopyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetriamine, pyrimidine-2,4,6-triyltriamine, pyrimidine, 2,4,6-triamino, triamino pyrimidine, 3ay, aaat, pubchem7216, 2,6-pyrimidinetriamine, 2,6-triaminopyrimidine
PubChem CID 13863
ChEBI CHEBI:39857
IUPAC-namn pyrimidine-2,4,6-triamine
LEDER C1=C(N=C(N=C1N)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Triaminopyrimidine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 246°C to 252°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H7N5
Kvantitet 5 g
Beilstein 24,47
Löslighetsinformation Solubility in water: 36.5g/kg in water (20°C). Other solubilities: 22.7g/kg in methanol (20°C),4.5g/kg in ethanol (20°C)
Molekylvikt (g/mol) 125.13
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Triaminopyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.