Läs mer
2,4,6-Triaminopyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| CAS | 1004-38-2 |
| Molekylformel | C4 H7 N5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine','2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9) |
| LEDER | Nc1cc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC-namn | Pyrimidin-2,4,6-triamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.1319 |
| Formel vikt | 125.0701 |