Läs mer
2,4,6-Triaminopyrimidin, TRC
Produktkod. 30455558
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30455558 50 g
1 options
Produktkod. 30455558 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT76721050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrimidine-2,4,6-triamine
CAS 1004-38-2
Molekylformel C4 H7 N5
Kvantitet 50 g
Synonym 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine','2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine
InChI formel InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1cc(N)nc(N)n1
IUPAC-namn Pyrimidin-2,4,6-triamin
Molekylvikt (g/mol) 125.1319
Formel vikt 125.0701