Läs mer
2,4,6-tribrom-3-hydroxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372636
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372636 10 g 10g
11382636 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08656.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 2737-22-6 | Molekylformel: C7H3Br3O2 | Molekylvikt: 358,81 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2737-22-6
Molekylformel C7H3Br3O2
Molekylvikt (g/mol) 358.81
MDL-nummer MFCD00017320
InChI-nyckel FAWOIFAFFUDNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-hydroxy-2,4,6-tribromo, benzaldehyde,2,4,6-tribromo-3-hydroxy, acmc-1cj0g, 3-08-00-00209 beilstein handbook reference, 2,4,6-tris bromanyl-3-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 200803
IUPAC-namn 2,4,6-tribrom-3-hydroxibensaldehyd
LEDER OC1=C(Br)C=C(Br)C(C=O)=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzaldehyde
Smältpunkt 119 °C till 122 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2098037
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 358.81
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.