Läs mer
2,4,6-Tribromoanilin, 98 %
Produktkod. 11419683
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419683 500 g 500g
11409683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419683 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12453.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 147-82-0 | C6H4Br3N | 329,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-82-0
Molekylformel C6H4Br3N
Molekylvikt (g/mol) 329.82
MDL-nummer MFCD00007634
InChI-nyckel GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4,6-tribromo, s-tribromoaniline, 2,4,6-tribromophenylamine, 2,4,6-tribromobenzenamine, sym-tribromoaniline, aniline tribromide, tribromoaniline, usaf do-43, aniline, 2,4,6-tribromo, 2,4,6-tribomoaniline
PubChem CID 8986
IUPAC-namn 2,4,6-tribromanilin
LEDER NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromoaniline
Smältpunkt 118 °C till 122 °C
Densitet 2.35
Kokpunkt 300 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 2209258
Merck Index 14,9610
Formel vikt 329.83
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.