Läs mer
2,4,6-Tribromoanilin, TRC
Produktkod. 30454050
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30454050 500 mg
1 options
Produktkod. 30454050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT771800500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromoaniline
CAS 147-82-0
Molekylformel C6 H4 Br3 N
Kvantitet 500 mg
Synonym Benzenamine','2,4,6-tribromo- (9CI','ACI), 2,4,6-Tribromobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-tribromo- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Tribromo-phenylamine, 2,4,6-Tribromoaniline, NSC 2216, sym-Tribromoaniline
InChI formel InChI=1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
LEDER Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC-namn 2,4,6-tribromoanilin
Molekylvikt (g/mol) 329.81
Formel vikt 326.7894