Läs mer
2,4,6-Tribromoanisole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7052757
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15491998
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55684.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 607-99-8
Molekylformel C7H5Br3O
Molekylvikt (g/mol) 344.83
MDL-nummer MFCD00192510
InChI-nyckel YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tribromoanisole, anisole, 2,4,6-tribromo, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy, unii-do7m3m4lx5, 1,3,5-tribromo-2-methoxy-benzene, methyl 2,4,6-tribromophenyl ether, do7m3m4lx5, 2,6-tribromoanisole, anisole,4,6-tribromo, acmc-209mm5
PubChem CID 11839
IUPAC-namn 1,3,5-tribromo-2-methoxybenzene
LEDER COC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromoanisole
Smältpunkt 84°C to 88°C
Färg Brown to White
Kokpunkt 297°C to 299°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2210361
Formel vikt 344.83
Procent renhet 99%
Fysisk form Solid