Läs mer
2,4,6-Tribromoanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromoanisole |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 341.7891 |