Läs mer
2,4,6-Tribromobenzyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromobenzyl Bromide |
| CAS | 54459-64-2 |
| Molekylformel | C7H4Br4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tribromo-2-(bromomethyl)benzene','2,4,6,alpha-Tetrabromotoluene2,4,6-Tribromobenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-2H,3H2 |
| LEDER | BrCc1c(Br)cc(Br)cc1Br |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tribromo-2-(bromomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.72 |
| Formel vikt | 403.7047 |