missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Tribromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromophenol 13C6 |
| CAS | 1097192-97-6 |
| Molekylformel | 13C6 H3 Br3 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6','2,4,6-tribromo-, 2,4,6-Tribromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,4,6-Tribromophenol 13C6, 2,4,6-Tribromophenol (ring-13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tribromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.76 |
| Formel vikt | 333.7935 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?