Läs mer
2,4,6-Tribromophenol-3,5-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromophenol (3,5-D2) |
| CAS | 1219795-42-2 |
| Molekylformel | C6 2H2 H Br3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol','2,4,6-tribromo-, 2,4,6-Tribromophen-3,5-d2-ol, 2,4,6-Tribromophenol D2, 3,5-Dideuterio-2,4,6-tribromophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1D,2D |
| LEDER | [2H]c1c(Br)c([2H])c(Br)c(O)c1Br |
| IUPAC-namn | 2,4,6-tribromo-3,5-dideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.81 |
| Formel vikt | 329.786 |