Läs mer
2,4,6-Tribromofenol, Mikromol™
Produktkod. 30460087
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460087 4 x 25 mg
17951006 25 mg
17914066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460087 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1200.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,4,6-Tribromofenol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromophenol
CAS 118-79-6
Analyt- eller komponentnamn 2,4,6-Tribromophenol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H3 Br3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
IUPAC-namn 2,4,6-tribromorfenol
Molekylvikt (g/mol) 330.8
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 327,7734 g/mol