Läs mer
2,4,6-Tribromophenyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromophenyl Acetate |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 369.784 |