Läs mer
2,4,6-Tribromophenyl Beta-D-Glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromophenyl beta-D-Glucopyranoside |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13Br3O6/c13-4-1-5(14)11(6(15)2-4)21-12-10(19)9(18)8(17)7(3-16)20-12/h1-2,7-10,12,16-19H,3H2/t7-,8-,9+,10-,12+/m1/s1 |
| Formel vikt | 489.8262 |