Läs mer
2,4,6-Tribromophenyl caproate, MedChemExpress
Produktkod. 16490926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
Produktkod. Kvantitet
16490926 200 mg
1 options
Produktkod. 16490926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101506
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
2,4,6-Tribromophenyl caproate (2,4,6-tribromophenyl caproic acid ester) is an anti-fungal agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromophenyl caproate
Fysisk form Liquid
CAS 16732-09-5
Färg Colorless
Kvantitet 200 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H13Br3O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.57 mM)
LEDER CCCCCC(OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)=O
Molekylvikt (g/mol) 428.94
Formel vikt 428.94
Procent renhet 98.29%