Läs mer
Alfa Aesar™ 2,4,6-Tribromopyrimidine, 95%
Produktkod. 15403697
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15403697 250 mg 250mg
11347349 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403697 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H27471.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 36847-11-7
Molekylformel C4HBr3N2
Molekylvikt (g/mol) 316.78
MDL-nummer MFCD00233942
InChI-nyckel AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine
PubChem CID 258580
IUPAC-namn 2,4,6-tribromopyrimidine
LEDER BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromopyrimidine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 316.78
Procent renhet 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.