Läs mer
2,4,6-Tribromopyrimidin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10745052
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10745052 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10745052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00246DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Tribromopyrimidine
CAS 36847-11-7
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4HBr3N2
MDL-nummer MFCD00233942
Kvantitet 1 g
Synonym pyrimidine, 2,4,6-tribromo, pubchem6896, acmc-1ae09, 2,4,6-tribromopyrimidine
InChI-nyckel AHEYFWKLKMOHCI-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC(Br)=NC(Br)=N1
IUPAC-namn 2,4,6-tribrompyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 316.78
PubChem CID 258580
Formel vikt 316.78
Procent renhet 95%