missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,6-Tribromostyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromostyrene |
| CAS | 36327-34-1 |
| Molekylformel | C8H5Br3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,3,5-Tribromo-2-vinylbenzene, 1,3,5-Tribromo-2-ethenylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br3/c1-2-6-7(10)3-5(9)4-8(6)11/h2-4H,1H2 |
| LEDER | Brc1cc(Br)c(C=C)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tribromo-2-ethenylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.84 |
| Formel vikt | 337.7941 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?