Läs mer
2,4,6-Tribromotoluene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10236713 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236713 5 g Glass bottle 5g
10246713 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10236713 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393380050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6320-40-7
Molekylformel C7H5Br3
Molekylvikt (g/mol) 328.83
MDL-nummer MFCD00013527
InChI-nyckel BFRIZWKDNUHPHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 33916
IUPAC-namn 1,3,5-tribromo-2-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=C(C=C1Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Tribromotoluene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68°C to 71°C
Färg Brown to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H2Br3
Kvantitet 5 g
Synonym 2,4,6-tribromotoluene, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methyl, acmc-20aof7, 2,4,6,tribromotoluene, 2,4,6-tribrom-toluol, 2-methyl-1,3,5-tribromobenzene, benzene,1,3,5-tribromo-2-methyl, 2,4,6-tribromotoluene 10g, 1,3,5-tribromo-2-methyl-benzene
Formel vikt 328.83
Procent renhet 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Tribromotoluene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.