Läs mer
2,4,6-tribromtoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314484
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314484 10 g 10g
11324484 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314484 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01149.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6320-40-7 | C7H5Br3 | 328.829 g/mol
2,4,6-Tribromotoluene, används som en kemisk och organisk mellanprodukt. Den kan användas för att producera 2,4,6-tribrom-bensylbromid vid en temperatur av 200 - 220 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-Tribromotoluene, används som en kemisk och organisk mellanprodukt. Den kan användas för att producera 2,4,6-tribrom-bensylbromid vid en temperatur av °200 - 220 C.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6320-40-7
Molekylformel C7H5Br3
Molekylvikt (g/mol) 328.829
MDL-nummer MFCD00013527
InChI-nyckel BFRIZWKDNUHPHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tribromotoluene, benzene, 1,3,5-tribromo-2-methyl, acmc-20aof7, 2,4,6,tribromotoluene, 2,4,6-tribrom-toluol, 2-methyl-1,3,5-tribromobenzene, benzene,1,3,5-tribromo-2-methyl, 2,4,6-tribromotoluene 10g, 1,3,5-tribromo-2-methyl-benzene
PubChem CID 33916
IUPAC-namn 1,3,5-tribrom-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=C(C=C1Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tribromotoluene
Smältpunkt 67°C to 70°C
Densitet 2.479
Kokpunkt 290°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2359313
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 328.83
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.