Läs mer
2,4,6-Tribromotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Tribromotoluene |
| CAS | 6320-40-7 |
| Molekylformel | C7H5Br3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,3,5-Tribromo-2-methylbenzene, NSC 31887, 2,4,6-Tribromotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3 |
| LEDER | CC1=C(C=C(C=C1Br)Br)Br |
| IUPAC-namn | 1,3,5-tribromo-2-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.83 |
| Formel vikt | 325.79 |