Läs mer
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine, 98%
Produktkod. p-7036756
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15461268
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55115.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197.443 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1780-36-5
Molekylformel C5H3Cl3N2
Molekylvikt (g/mol) 197.443
MDL-nummer MFCD00233525
InChI-nyckel VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
IUPAC-namn 2,4,6-trichloro-5-methylpyrimidine
LEDER CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Smältpunkt 65°C to 69°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1759
Formel vikt 197.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.