Läs mer
2,4,6-Trichloroaniline, 98+%
Produktkod. 11449346
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449346 25 g 25g
11459346 100 g 100g
11469346 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19044.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 634-93-5 | C6H4Cl3N | 196.455 g/mol
Tetraklornitrobensen framställdes från 2:4:6-trikloranilin, som omvandlades genom en Sandmeyer-reaktion till 1:2:3:5-tetraklorbensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Tetraklornitrobensen framställdes av 2:4:6-trikloranilin
, som omvandlades genom en Sandmeyer-reaktion till 1:2:3:5-tetraklorbensen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 634-93-5
Molekylformel C6H4Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 196.455
MDL-nummer MFCD00007663
InChI-nyckel NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-trichloroaniline, benzenamine, 2,4,6-trichloro, aniline, 2,4,6-trichloro, sym-trichloroaniline, 2,4,6-trichlorobenzenamine, 2,4,6-trichlorophenylamine, 1-amino-2,4,6-trichlorobenzene, unii-j7ic72n9b0, ccris 601, pubchem9974
PubChem CID 12471
IUPAC-namn 2,4,6-trikloranilin
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichloroaniline
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2018
Beilstein 879568
Kokpunkt 262°C
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 196.46
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.