Läs mer
2,4,6-trikloranilin, TRC
Produktkod. 30455208
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30455208 250 mg
1 options
Produktkod. 30455208 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT774323250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichloroaniline
CAS 634-93-5
Molekylformel C6 H4 Cl3 N
Kvantitet 250 mg
Synonym Benzenamine','2,4,6-trichloro- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Trichloraniline, 2,4,6-Trichloroaniline, 2,4,6-Trichlorophenylamine, NSC 2114, sym-Trichloroaniline
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
LEDER Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4,6-trikloranilin
Molekylvikt (g/mol) 196.46
Formel vikt 194.9409