Läs mer
2,4,6-trikloranilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trichloroaniline |
| CAS | 634-93-5 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl3 N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzenamine','2,4,6-trichloro- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichlorobenzenamine (ACI), Aniline','2,4,6-trichloro- (6CI','7CI','8CI), 2,4,6-Trichloraniline, 2,4,6-Trichloroaniline, 2,4,6-Trichlorophenylamine, NSC 2114, sym-Trichloroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2 |
| LEDER | Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trikloranilin |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.46 |
| Formel vikt | 194.9409 |