Läs mer
2,4,6-Trichloroanisole-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| CAS | 352439-08-8 |
| Molekylformel | C7 2H5 Cl3 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3 H,1H3/i1D3,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Cl)c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trichloro-2,4-dideuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.5 |
| Formel vikt | 214.972 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |