Läs mer
2,4,6-Trichloroanisole-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| CAS | 352439-08-8 |
| Molekylformel | C7 2H5 Cl3 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Benzene-1,3-d2','2,4,6-trichloro-5-(methoxy-d3)- (9CI','ACI), 2,4,6-Trichloro-5-(methoxy-d3)benzene-1,3-d2 (ACI), 2,4,6-Trichloroanisole-d5, 2,4,6-Trichloroanisole-D5, 2,4,6-Trichloroanisole D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D |
| LEDER | [2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trichloro-2,4-dideuterio-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.5 |
| Formel vikt | 214.972 |