Läs mer
2,4,6-Trichlorobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trichlorobenzaldehyde |
| CAS | 24473-00-5 |
| Molekylformel | C7H3Cl3O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4,6-Trichlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-3H |
| LEDER | O=CC(C(Cl)=CC(Cl)=C1)=C1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trichlorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.46 |
| Formel vikt | 207.92 |