Läs mer
2,4,6-Trichlorobenzonitrile, 97+%
Produktkod. 11439110
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439110 1 g 1g
11449110 5 g 5g
11459110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439110 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14609.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6575-05-9 | C7H2Cl3N | 206.45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6575-05-9
MDL-nummer MFCD00052711
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kvantitet 1 g
Molekylformel C7H2Cl3N
UN-nummer UN3439
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4822, acmc-1b2tu, pgodhcioipodfe-uhfffaoysa
InChI-nyckel PGODHCIOIPODFE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,4,6-trichlorobenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 206.45
PubChem CID 522179
Formel vikt 206.46
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.