Läs mer
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride, 98%
Produktkod. 11339015
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339015 5 g 5g
11349015 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14159.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
2,4,6-Triklorbensoylklorid används vid framställning avγ -lakton ochδ -lakton, alifatiska aromatiska anhydrider, som krävs för syntesen av amfifil hyaluronan, blandad anhydrid, som krävs för syntesen av angelatestrar, syntes av både spongistatin 1 och spongistatin 2 och laktoner med stor ring i högt utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-Triklorbensoylklorid används vid framställning avγ -lakton och δ-lakton, alifatiska aromatiska anhydrider, som krävs för syntesen av amfifil hyaluronan, blandad anhydrid, som krävs för syntesen av angelatestrar, syntes av både spongistatin 1 och spongistatin 2 och laktoner med stor ringar i högutbyte.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för fukt. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4136-95-2
Molekylformel C7H2Cl4O
Molekylvikt (g/mol) 243.89
MDL-nummer MFCD00075323
InChI-nyckel OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
IUPAC-namn 2,4,6-triklorbensoylklorid
LEDER ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Densitet 1.561
Kokpunkt 107°C to 108°C (6 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.575
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2050280
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 243.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.