Läs mer
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride, TRC
Produktkod. 30450086
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450086 1 g
1 options
Produktkod. 30450086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7745051G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
CAS 4136-95-2
Molekylformel C7H2Cl4O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H
LEDER ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4,6-trichlorobenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 243.9
Formel vikt 241.886