Läs mer
2,4,6-Trichlorophenol-3,5-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trichlorophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-80-5 |
| Molekylformel | C6 2H2 H Cl3 O |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol, 2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophen-3,5-d2-ol, 2,4,6-Trichlorophenol D2, 2,4,6-Trichlorophenol (ring-D2) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10 H/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(Cl)c(O)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trichloro-3,5-dideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.46 |
| Formel vikt | 197.9375 g/mol |
| Visa mer |