Läs mer
2,4,6-Trichlorophenol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15886570
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15886570 100 g 100g
15830431 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15886570 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8184690100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-06-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 197.45
Specifikationer
Smältpunkt 65°C to 68°C
Densitet 1.675 g/cm3 at 25°C
Kokpunkt 244°C to 246°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002172
Kvantitet 100 g
Synonym 2,4,6-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol