Läs mer
2,4,6-triklorfenol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11934954 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 11934954
Brand: SPEX Certiprep S3645
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
2,4,6-triklorfenol88-06-21000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichlorophenol
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 88-06-2, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H3Cl3O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC-namn 2,4,6-triklorfenol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 197.439
PubChem CID 6914
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28755
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,4,6-trichlorophenol, methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning