Läs mer
2,4,6-Triklorenol, TRC
Produktkod. 30454670
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30454670 50 g
1 options
Produktkod. 30454670 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77415050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichlorophenol
CAS 88-06-2
Molekylformel C6 H3 Cl3 O
Kvantitet 50 g
Synonym Phenol','2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophenol, 1,3,5-Trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-TCP, BTS 45186, Dowicide 2S, NSC 2165, Omal, Phenachlor
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
LEDER Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2,4,6-triklorenol
Molekylvikt (g/mol) 197.45
Formel vikt 195.9249