Läs mer
2,4,6-Trichloropyridine, 97%
Produktkod. 15453328
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453328 25 g 25g
15443328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56787.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som farmaceutiska
mellanprodukter.
Löslighet
Svårlöslig i vatten. (0,113 mm Hg vid 25 °C)
Anteckningar
Förvaras vid 2-8 °C. Undvik att använda oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16063-69-7
Molekylformel C5H2Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 182.428
MDL-nummer MFCD00971928
InChI-nyckel FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
PubChem CID 27665
IUPAC-namn 2,4,6-triklorpyridin
LEDER C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichloropyridine
Smältpunkt 33°C to 37°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C)
Formel vikt 182.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.