Läs mer
2,4,6-Trikloropyrimidin, 98 %
Produktkod. 11435243
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435243 25 g 25g
11425243 5 g 5g
11445243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435243 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12842.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183,416 g/mol
Den används i selektiv Suzuki-koppling med arylboronsyror har rapporterats ge 6-arylpyrimidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Den appliceras i selektiv Suzuki-koppling med arylboronsyror har
rapporterats ge 6-arylpyrimidiner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3764-01-0
Molekylformel C4HCl3N2
Molekylvikt (g/mol) 183.416
MDL-nummer MFCD00006063
InChI-nyckel DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
PubChem CID 77378
IUPAC-namn 2,4,6-triklorpyrimidin
LEDER C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichloropyrimidine
Smältpunkt 21°C to 25°C
Densitet 1.595
Kokpunkt 213°C to 215°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Irritating
Brytningsindex 1.57
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 118284
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 183.43
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.