Läs mer
2,4,6-Trikloropimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trichloropyrimidine |
| CAS | 3764-01-0 |
| Molekylformel | C4HCl3N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,4,6-Trichloro-pyrimidine, NSC 6494 |
| InChI formel | InChI=1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H |
| LEDER | Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trikloropyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.42 |
| Formel vikt | 181.9205 |