Läs mer
2,4,6-Trikloropimidin, TRC
Produktkod. 30452577
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30452577 25 g
1 options
Produktkod. 30452577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77418025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trichloropyrimidine
CAS 3764-01-0
Molekylformel C4HCl3N2
Kvantitet 25 g
Synonym 2,4,6-Trichloro-pyrimidine, NSC 6494
InChI formel InChI=1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
LEDER Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
IUPAC-namn 2,4,6-trikloropyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 183.42
Formel vikt 181.9205