Läs mer
2',4',6'-Trifluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11366609
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11366609 5 g 5g
11356609 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2′,4′,6′-Trifluoroacetophenone was the reactant in the synthesis of 4, 6-and 6, 7-difluoro-3-methyl-1H-indazoles.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51788-77-3
Molekylformel C8H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 174.12
MDL-nummer MFCD00061194
InChI-nyckel FFJSZHCBWFPSJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethanone, 2,4,6-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,6-trifluorophenyl, 1-2,4,6-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,6-trifluorobenzene, pubchem4290, acmc-209kvx, 2',4,6'-trifluoroacetophenone
PubChem CID 2776906
IUPAC-namn 1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174.12
Procent renhet 98%