Läs mer
2,4,6-Trifluoroaniline, 98%
Produktkod. 11484393
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484393 25 g 25g
11464393 1 g 1g
11474393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484393 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10964.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 363-81-5 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
2,4,6-trifluoranilin användes vid syntesen av 3-nitro-2,4,6-trifluoracetanilid; serier av Np-fenyl-N-(1-fenylcyklopentyl)-metylkarbamider och 4-substituerade 2,6-difluoro-N-arylpyridinoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6-trifluoranilin användes vid syntesen av 3-nitro-2,4,6-trifluoracetanilid; serien av N′ -fenyl-N-(1-fenylcyklopentyl)-metylkarbamider och 4-substituerade 2,6-difluor-N-arylpyridinoner.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 363-81-5
Molekylformel C6H4F3N
MDL-nummer MFCD00007650
InChI-nyckel BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzenamine, benzenamine, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenylamine, pubchem2468, acmc-1cmhu, 2,4,6 trifluoroaniline, 2,4,6-tri-fluoroaniline, 2,4,6-trifluoro aniline, 2,4,6-trifluoro-aniline
PubChem CID 67765
IUPAC-namn 2,4,6-trifluoranilin
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluoroaniline
Smältpunkt 33°C to 36°C
Kokpunkt 57°C (22 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Recognizable
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2926
Beilstein 2831022
Löslighetsinformation Insoluble in water.
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)F
Molekylvikt (g/mol) 147.1
Formel vikt 147.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.