missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile, TRC

Produktkod. 30455008
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455008 10 mg
30455751 50 mg
30451150 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30455008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89991010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3638-97-9
Molekylformel C9N3F3
Molekylvikt (g/mol) 207.11
IUPAC-namn 2,4,6-trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile
LEDER Fc1c(C#N)c(F)c(C#N)c(F)c1C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9F3N3/c10-7-4(1-13)8(11)6(3-15)9(12)5(7)2-14
Formel vikt 207.0044
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.