Learn More
2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Trifluorobenzene-1,3,5-tricarbonitrile |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9F3N3/c10-7-4(1-13)8(11)6(3-15)9(12)5(7)2-14 |
| Formel vikt | 207.0044 |